Tris(4-nitrophenyl)amine, technische Qualität, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
335495-5GEA 102 EUR
335495-5G
Tris(4-nitrophenyl)amine, technische Qualität, Sigma-Aldrich®
Tris(4-nitrophenyl)amine
Formel: C₁₈H₁₂N₄O₆
Schmelzpunkt: >300 °C (Lit.)
Lagertemperatur: Room Temperature
MDL: MFCD00024636
CAS-Nummer: 20440-93-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow-green or gold powder
Infrared spectrum Conforms to structure
Proton NMR spectrum Conforms to structure
High pressure liquid Typically ca. 97%
Elemental analysis Carbon typically 54.8% - 58.8%, Nitrogen typically 14.2% - 15.2%