Orthoperiodsäure-Lösung, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
|
Gefahr
|
Synonyme:
Überiodsäure
, ortho-Periodsäure
3951-100MLEA
101
EUR
3951-100ML
Orthoperiodsäure-Lösung, Sigma-Aldrich®
Orthoperiodsäure
For use in procedure no. 395 for Periodic Acid-Schiff (PAS) and Silver Stain Procedure No. HT100.
Formel:
H₅IO₆ Molecular Weight: 227,94 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00011344 CAS-Nummer: 10450-60-9 ADR: 8,II |