Verpackungsklebeband 3444, Scotch®
Lieferant: 3M
Scotch®
MMMA344450500EA 125 EUR
MMMA344450500
Verpackungsklebeband 3444, Scotch®
Klebebänder
Das 3M 3444 Papierverpackungsklebeband wird auf trockenen und staubfreien Kartonoberflächen verwendet. Es besitzt eine besonders gute Haltekraft und klebt sehr lange auf Kartonoberflächen. Dieses Klebeband ist eine sehr gute Alternative zu klassischen Klebebändern aus Plastikfilm.
Besonders hervorzuheben ist die dauerhafte Klebekraft, unabhängig von den Temperaturen, denen ein Paket normalerweise ausgesetzt wird. Dies gilt auch für Tiefkühlbereiche.
  • Klebemittel: Naturkautschuk
  • Materialtyp: Papier