VWR® pH 130, pH/mV Messgerät, tragbar
Lieferant: VWR
VWR®
662-2351EA 607 EUR
662-2351
VWR® pH 130, pH/mV Messgerät, tragbar
Elektrochemische Messgeräte pH- und Multi-Parameter-Messgeräte
Diese kostengünstigen, robusten und wasserdichten pH-Messgeräte werden in vollständigen, gebrauchsfertigen Kits geliefert, die aus einem robusten Tragekoffer, einer Elektrode und einen Temperatursensor mit verschiedenen Kabellängen und Puffern bestehen.
  • Grafischer Farbtouchscreen - ermöglicht das gleichzeitige Auslesen der pH- oder mV- und Temperaturwerte
  • Wasserdichtes Gehäuse (IP 66) ermöglicht Arbeiten unter schwierigen Bedingungen
  • Geringe Abmessungen und Gewicht erleichtern den Außeneinsatz; einfach zu bedienen
  • Kalibrierung der pH-Elektrode: 1 bis 3 Punkte (pH: 4,00 / 7,00 / 10,00)
  • Automatische Puffererkennung; Erinnerung an Kalibrierungszeitpunkt
  • Automatische Temperaturkompensation
  • Auslesen der Elektrodensteilheit und Abweichung; Speicher für 200 Resultate
Zum Messen von pH-Werten, mV (Redoxpotential) und Temperaturen. Stromversorgung über Akkus oder Netzteil. Dauerhafte Laborarbeiten möglich durch Verwendung des Netzteils.
Bestellinformation: 24 Monate Garantie.
Lieferumfang: Mit einer normalen pH-Elektrode und eingebautem Temperatursensor ausgestattet.