COVID-19 Antigen Detektion Kit (Nachwies des SARS-CoV-2 N-Proteins), DNA DIAGNOSTIC
Lieferant: DNA Diagnostic
CV19ICEA 120 EUR
CV19IC
COVID-19 Antigen Detektion Kit (Nachwies des SARS-CoV-2 N-Proteins), DNA DIAGNOSTIC
Klinisches Diagnosezubehör Klinische Reagenzien und Kits
Kittet er en 15 minutters kromatografisk immunanalyse til kvalitativ påvisning af nukleoprotein (N) antigen af SARS-CoV-2 fra nasal podningsprøver fra patienter mistænkt for COVID-19 infektion.
COVID-19 Antigen Detection Kit er designet til at detektere SARS-CoV-2-virus. Virusgruppen Coronavirus (CoV) er enkeltstrengede, positivt strandede RNA-virus. Ud over den nye coronavirus, der forårsager COVID-19, findes der i alt seks coronavira varianter som kan inficere mennesker (HCoV-229E, HCoV-OC43, SARS-CoV, HCoV-NL63, HCoV-HKU1, og MERS-CoV)[1-3]. Podepinden bruges til at indsamle en øvre luftvejsprøve. Indholdet af bufferampullen overføres til et ekstraktionsrør, som anvendes til opløsning af podepindprøven. Efter påsætning af et dryplåg tilsættes der tre (3) dråber til detektionskortet.
Detektionskortet er belagt med et anti-SARS-CoV-2 N-Protein monoklonal IgY antistof, som er mærket med guldpartikler. Et andet anti-SARS-CoV-2 N-Protein antistof er belagt på nitrocellulosemembranen for at gøre testlinjen (T), og et anti-IgY sekundært antistof er belagt med samme nitrocellulosemembran for at lave en kontrollinje 'C'. Anti-SARS-CoV-2 N proteinantistof reagerer med virusantigen (hvis til stede) og udfører kromatografi langs nitrocellulosemembranen for at reagere med henholdsvis testlinjen og kontrollinjen. Hvis testresultatet er gyldigt, er kontrollinjen synlig.
Verpackung: Jede Box enthält 25 Tests.
Bitte beachten The test is intended for professional use only - intended users are trained personnel instructed in the in vitro diagnostic procedure.