2-Bromo-5-iodoaniline, N-BOC protected
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Bromo-N-(tert-butoxycarbonyl)-5-iodoaniline, tert-Butyl (2-bromo-5-iodophenyl)carbamate
OR46082-1G OR46082-250MG OR46082-5G
APOSOR46082-1GEA 209 EUR
APOSOR46082-1G APOSOR46082-250MG APOSOR46082-5G
2-Bromo-5-iodoaniline, N-BOC protected
2-Bromo-5-iodoaniline, N-BOC protected
Formel: C₁₁H₁₃BrINO₂
Molecular Weight: 398,035 g/mol
Schmelzpunkt: 127…132 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD23704427
CAS-Nummer: 221876-99-9