Novec HFE-72DE Engineered Fluid (3M)
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC6473-1KG PC6473-5KG
APOSPC6473-1KGEA 161 EUR
APOSPC6473-1KG APOSPC6473-5KG
Novec HFE-72DE Engineered Fluid (3M)
Novec HFE-72DE Engineered Fluid
Cleaning and coating solvent
Siedepunkt: 45 °C
Dichte: 1,28 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 839682-75-6