Polyvinylpyrrolidon (K15), BioChemica
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Polyvidon
, Poly[1-(2-oxo-1-pyrrolidinyl)ethylen]
, PVP
APOSBIA2258-50GEA
36.4
EUR
APOSBIA2258-50G
APOSBIA2258-100G
Polyvinylpyrrolidon (K15), BioChemica
Polyvinylpyrrolidon
Formel:
(C₆H₉NO)n Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01076626 CAS-Nummer: 9003-39-8 |