D(-)-Mannitol Ph. Eur., BP, USP, JP endotoxinarm
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: D(-)-Mannit(2R,3R,4R,5R)-(-)-1,2,3,4,5,6-Hexanhexol
APOSBIA4831-1KGEA 527 EUR
APOSBIA4831-1KG
D(-)-Mannitol Ph. Eur., BP, USP, JP endotoxinarm
D(-)-Mannitol
Formel: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
Molecular Weight: 182,17 g/mol
Schmelzpunkt: 164…169 °C
Dichte: 1,52 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064287
CAS-Nummer: 69-65-8
EINECS: 200-711-8