PIPES ≥99,5%, ultrarein
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Piperazin-1,4-bis(2-ethansulfonsäure), Piperazin-N,N'-bis-2-ethansulfonsäure, 2,2'-(Piperazin-1,4-diyl)bis(ethansulfonsäure)
BIB2004-100G
BIB2004-1KG
BIB2004-250G
APOSBIB2004-100GEA
40.6
EUR
APOSBIB2004-100G
APOSBIB2004-1KG
APOSBIB2004-250G
PIPES ≥99,5%, ultrarein
PIPES
Biological buffer - useful range 6.1 - 7.5
- Heavy metals: <10ppm
- pKa @ 20°C: 6.8 + 0.5
Formel:
C₈H₁₈N₂O₆S₂ Molecular Weight: 302,37 g/mol Schmelzpunkt: >300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006159 CAS-Nummer: 5625-37-6 EINECS: 227-057-6 |