Blasticidin S hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
APOSBIB4432-250MGEA 561 EUR
APOSBIB4432-250MG APOSBIB4432-50MG APOSBIB4432-25MG
Blasticidin S hydrochloride
Blasticidin S hydrochloride
Nucleoside antibiotic isolated from Streptomyces griseochromogenes.
Formel: C₁₇H₂₇ClN₈O₅
Schmelzpunkt: 218…225 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD02091640
CAS-Nummer: 3513-03-9
UN: 2811
ADR: 6.1,II