PP1 freie Base ≥99%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSBIFK0052-10MGEA 176 EUR
APOSBIFK0052-10MG APOSBIFK0052-5MG APOSBIFK0052-1MG
PP1 freie Base ≥99%
PP1
Formel: C₁₆H₁₉N₅
Molecular Weight: 281,4 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD01076570
CAS-Nummer: 172889-26-8