D(-)-Arabinose 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSBIFS0101-1KGEA
285
EUR
APOSBIFS0101-1KG
APOSBIFS0101-500G
APOSBIFS0101-100G
D(-)-Arabinose 99%
D(-)-Arabinose
Formel:
C₅H₁₀O₅ Molecular Weight: 150,13 g/mol Schmelzpunkt: 153…155 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00135608 CAS-Nummer: 10323-20-3 EINECS: 233-708-5 |