Myriocin (aus Mycelia sterilia)
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSBIM1005-1MGEA 0 EUR
APOSBIM1005-1MG APOSBIM1005-5MG APOSBIM1005-10MG
Myriocin (aus Mycelia sterilia)
Myriocin
Fungal antibiotic.
Schmelzpunkt: 175…180 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD01632772
CAS-Nummer: 35891-70-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III