Guanidiniumchlorid 99,5%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Aminomethanamidin HydrochloridCarbamidin HydrochloridGuanidin-ChloridAminomethansäureamidiniumchloridGuanidinhydrochlorid
APOSBIMB2002-500GEA 17.6 EUR
APOSBIMB2002-500G APOSBIMB2002-1KG APOSBIMB2002-5KG
Guanidiniumchlorid 99,5%
Guanidiniumchlorid
Protein denaturant.
  • Toxic-LD50 of <500mg/Kg
Formel: NH₂C(=NH)NH₂·HCl
Molecular Weight: 95,53 g/mol
Schmelzpunkt: 178…188 °C
Dichte: 1,344 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013026
CAS-Nummer: 50-01-1
EINECS: 200-002-3