Polyethylene glycol monomethyl ether
Lieferant: Apollo Scientific
APOSBIPG1566-1GEA 0 EUR
APOSBIPG1566-1G
Polyethylene glycol monomethyl ether
Polyethylene glycol monomethyl ether
Formel: CH₃(OCH₂CH₂)nOH
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00084416
CAS-Nummer: 9004-74-4