Staurosporine (aus Streptomyces species)
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(5S,6R,7R,9R)-6-Methoxy-5-methyl-7-(methylamino)-6,7,8,9,15,16-hexahydro-5H,14H-17-oxa-4b,9a,15-triaza-5,9-methanodibenzo[b,h]cyclonona[jkl]cyclopenta[e]-as-indacen-14-one, Antibiotic AM-2282
BIS0504-10MG
BIS0504-25MG
BIS0504-100MG
APOSBIS0504-10MGEA
87.3
EUR
APOSBIS0504-10MG
APOSBIS0504-25MG
APOSBIS0504-100MG
Staurosporine (aus Streptomyces species)
Staurosporine
Potent inhibitor of phospholipid/calcium-dependent.protein kinase.
Formel:
C₂₈H₂₆N₄O₃ Molecular Weight: 466,541 g/mol Schmelzpunkt: 270 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD18252446 CAS-Nummer: 62996-74-1 |