Tween® 80 (Polysorbat)
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSBIT0501-1LEA 46.6 EUR
APOSBIT0501-1L
Tween® 80 (Polysorbat)
Tween® 80 (Polysorbat)
Non ionic detergent used for cell lysis, nuclei isolationand cell fractionationBulk pricing available
Siedepunkt: 100 °C
Schmelzpunkt: –25 °C
Dichte: 1,064 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00082107
CAS-Nummer: 9005-65-6
EINECS: 500-019-9