Xanthydrol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
9-Hydroxyxanthen
, 9H-Xanthen-9-ol
, 9-Xanthenol
APOSBIX1001-5GEA
68.4
EUR
APOSBIX1001-5G
APOSBIX1001-25G
Xanthydrol
Xanthydrol
Formel:
C₁₃H₁₀O₂ Molecular Weight: 198,22 g/mol Schmelzpunkt: 124…127 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00005057 CAS-Nummer: 90-46-0 |