Magnesiumchlorid, wasserfrei 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
IN1017-1KG IN1017-500G
APOSIN1017-1KGEA 72.5 EUR
APOSIN1017-1KG APOSIN1017-500G
Magnesiumchlorid, wasserfrei 99%
Magnesium chloride
Formel: MgCl₂
Molecular Weight: 95,21 g/mol
Schmelzpunkt: 714 °C
Dichte: 2,32 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011106
CAS-Nummer: 7786-30-3
EINECS: 232-094-6