Ammoniumcarbonat 99.99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: HirschhornsalzAmmoniumcarbonat
APOSIN1051-250GEA 541 EUR
APOSIN1051-250G
Ammoniumcarbonat 99.99%
Ammoniumcarbonat (enthält Ammoniumcarbamat)
Formel: (NH₄)₂CO₃
Molecular Weight: 96,09 g/mol
Schmelzpunkt: 58 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010890
CAS-Nummer: 506-87-6