Ammoniumheptamolybdat Tetrahydrat ACS
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Hexaammoniumheptamolybdat TetrahydratAmmoniummolybdat (para) TetrahydratAmmoniumparamolybdat Tetrahydrat
APOSIN1075-1KGEA 256 EUR
APOSIN1075-1KG APOSIN1075-250G
Ammoniumheptamolybdat Tetrahydrat ACS
Ammoniumheptamolybdat Tetrahydrat
Formel: (NH₄)₆Mo₇O₂₄·4H₂O
Molecular Weight: 1235,86 g/mol
Schmelzpunkt: 190 °C (Zersetzung)
Dichte: 2,498 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00167059
CAS-Nummer: 12054-85-2
EINECS: 234-320-9