Bariumcarbonat 99.99+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSIN1177-25GEA 139 EUR
APOSIN1177-25G
Bariumcarbonat 99.99+%
Barium carbonate
Formel: BaCO₃
Molecular Weight: 197,34 g/mol
Schmelzpunkt: 1740 °C
Dichte: 4,43 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003448
CAS-Nummer: 513-77-9
EINECS: 208-167-3