Kobalt 99.9+%, Stücke
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
APOSIN1483-100GEA 94.5 EUR
APOSIN1483-100G APOSIN1483-500G
Kobalt 99.9+%, Stücke
Cobalt
Formel: Co
Molecular Weight: 58,93 g/mol
Siedepunkt: 2900 °C
Schmelzpunkt: 1495 °C
Dichte: 8,92 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010935
CAS-Nummer: 7440-48-4
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III