Kupfer(I)chlorid 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Kupferchlorid
APOSIN1542-1KGEA
84.4
EUR
APOSIN1542-1KG
APOSIN1542-500G
APOSIN1542-100G
Kupfer(I)chlorid 99%
Kupfer(I)chlorid
Formel:
ClCu Molecular Weight: 99 g/mol Siedepunkt: 1490 °C Schmelzpunkt: 430 °C Dichte: 4,14 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010971 CAS-Nummer: 7758-89-6 EINECS: 231-842-9 UN: 2802 ADR: 8,III |