Kupfer(II)oxid 99,9%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Kupferoxid
APOSIN1576-250GEA
137
EUR
APOSIN1576-250G
APOSIN1576-1KG
APOSIN1576-500G
Kupfer(II)oxid 99,9%
Kupfer(II)oxid
Formel:
CuO Molecular Weight: 79,55 g/mol Schmelzpunkt: 1362 °C Dichte: 6,315 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010979 CAS-Nummer: 1317-38-0 UN: 3077 ADR: 9+EHS,III |