Digalliumtrioxid 99,9%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

APOSIN1891-100GEA 633 EUR
APOSIN1891-100G
Digalliumtrioxid 99,9%
Digalliumtrioxid
Formel: Ga₂O₃
Molecular Weight: 187,44 g/mol
Schmelzpunkt: 1900 °C
Dichte: 6,44 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011020
CAS-Nummer: 12024-21-4
EINECS: 234-691-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR