Eisen(II)sulfat Heptahydrat ACS
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Eisenvitriol
APOSIN2086-5KGEA
0
EUR
APOSIN2086-5KG
APOSIN2086-1KG
Eisen(II)sulfat Heptahydrat ACS
Eisen(II)sulfat Heptahydrat
Formel:
FeSO₄·7H₂O Molecular Weight: 278,02 g/mol Schmelzpunkt: 64 °C Dichte: 1,898 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149719 CAS-Nummer: 7782-63-0 |