Lithiumchlorid, wasserfrei 99,95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSIN2326-250GEA 448 EUR
APOSIN2326-250G APOSIN2326-25G APOSIN2326-100G
Lithiumchlorid, wasserfrei 99,95%
Lithium chloride
Formel: LiCl
Molecular Weight: 42,39 g/mol
Siedepunkt: 1325…1360 °C
Schmelzpunkt: 605 °C
Dichte: 2,068 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011078
CAS-Nummer: 7447-41-8