Magnesiumoxid ACS

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: gebrannte Magnesia

APOSIN2464-1KGEA 93.1 EUR
APOSIN2464-1KG APOSIN2464-100G APOSIN2464-500G
Magnesiumoxid ACS
Magnesiumoxid
Formel: MgO
Molecular Weight: 40,3 g/mol
Siedepunkt: 3600 °C
Schmelzpunkt: 2852 °C
Dichte: 3,58 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011109
CAS-Nummer: 1309-48-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR