Kaliumbromid für die IR-Spektrophotometrie
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Bromkalium
APOSIN2888-100GEA 0 EUR
APOSIN2888-100G
Kaliumbromid für die IR-Spektrophotometrie
Kaliumbromid
High Purity Spectrophotometric Grade.
Formel: KBr
Molecular Weight: 119 g/mol
Siedepunkt: 1435 °C
Schmelzpunkt: 734 °C
Dichte: 2,75 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011358
CAS-Nummer: 7758-02-3
EINECS: 231-830-3