Kaliumcarbonat 99.99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Pottasche
APOSIN2896-25GEA 102 EUR
APOSIN2896-25G
Kaliumcarbonat 99.99%
Kaliumcarbonat
Formel: K₂CO₃
Molecular Weight: 138,21 g/mol
Schmelzpunkt: 891 °C
Dichte: 2,43 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011382
CAS-Nummer: 584-08-7