Kaliumsorbat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: trans,trans-2,4-Hexadiensäure KaliumsalzKalium SorbicumKalium-(E,E)-2,4-hexadienoatSorbinsäure Kaliumsalz
APOSIN2901-1KGEA 75.7 EUR
APOSIN2901-1KG
Kaliumsorbat 98%
Kaliumsorbat
Formel: CH₃CH=CHCH=CHCOOK
Molecular Weight: 150,22 g/mol
Schmelzpunkt: 210 °C (Zersetzung)
Dichte: 1,36 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016546
CAS-Nummer: 24634-61-5