Silicon tetraacetate, wasserfrei 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
APOSIN3184-50GEA 190 EUR
APOSIN3184-50G
Silicon tetraacetate, wasserfrei 99%
Silicon tetraacetate
Formel: C₈H₁₂O₈Si
Molecular Weight: 264,261 g/mol
Schmelzpunkt: 111…115 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00026184
CAS-Nummer: 562-90-3
UN: 3261
ADR: 8,II