Palladium(II)acetat 99.95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: PalladiumdiacetatEssigsäure Palladium(II)salz
APOSIN3435-1GEA 72.7 EUR
APOSIN3435-1G
Palladium(II)acetat 99.95+%
Palladium(II)acetat
Formel: C₄H₆O₄Pd
Molecular Weight: 224,51 g/mol
Schmelzpunkt: 216,3…223.7 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012453
CAS-Nummer: 3375-31-3
EINECS: 222-164-4