Zinksulfid 99.99%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Zink(II)sulfidSchwefelzink
APOSIN3893-50GEA 177 EUR
APOSIN3893-50G APOSIN3893-250G
Zinksulfid 99.99%
Zinksulfid
Formel: SZn
Molecular Weight: 97,46 g/mol
Schmelzpunkt: 1700 °C
Dichte: 4,1 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011301
CAS-Nummer: 1314-98-3