Phthalimidomethyl)-phosphonsäurediethylester 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
APOSOR10735-5GEA
43.7
EUR
APOSOR10735-5G
Phthalimidomethyl)-phosphonsäurediethylester 98+%
Diethyl (phthalimidomethyl)phosphonate
Formel:
C₁₃H₁₆NO₅P Molecular Weight: 297,25 g/mol Schmelzpunkt: 60…64 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00134313 CAS-Nummer: 33512-26-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...