4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR110196-1GEA
126
EUR
APOSOR110196-1G
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Formel:
C₅H₅BrN₂O Molecular Weight: 189,02 g/mol Schmelzpunkt: 97…98 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03074341 CAS-Nummer: 473528-88-0 |