2-Methyl-4-(4-morpholinyl)aniline
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR110540-1GEA
0
EUR
APOSOR110540-1G
2-Methyl-4-(4-morpholinyl)aniline
2-Methyl-4-(4-morpholinyl)aniline
Formel:
C₁₁H₁₆N₂O Molecular Weight: 192,26 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10686817 CAS-Nummer: 581-00-0 |