meso-Tetraphenylporphin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5,10,15,20-Tetraphenyl-21H,23H-porphin
APOSOR11095-100MGEA 0 EUR
APOSOR11095-100MG APOSOR11095-250MG
meso-Tetraphenylporphin
meso-Tetraphenylporphin
Formel: C₄₄H₃₀N₄
Molecular Weight: 614,75 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011680
CAS-Nummer: 917-23-7