3-Brom-2-chlor-5-methylpyridin 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 3-Brom-2-chlor-5-picolin

APOSOR12350-5GEA 64 EUR
APOSOR12350-5G APOSOR12350-25G
3-Brom-2-chlor-5-methylpyridin 97%
3-Bromo-2-chloro-5-methylpyridine
Formel: C₆H₅BrClN
Schmelzpunkt: 65…68 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01830664
CAS-Nummer: 17282-03-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR