4'-Chlorchalkon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4'-Chlorbenzylidenacetophenon
APOSOR1381-5GEA 14.7 EUR
APOSOR1381-5G APOSOR1381-25G
4'-Chlorchalkon 98%
4'-Chlorchalkon
Formel: C₁₅H₁₁ClO
Molecular Weight: 242,7 g/mol
Schmelzpunkt: 97…101 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016343
CAS-Nummer: 956-02-5