Bernsteinsäure ACS
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1,4-ButandisäureEthandicarbonsäure-(1,2)
APOSOR14341-5KGEA 361 EUR
APOSOR14341-5KG APOSOR14341-1KG APOSOR14341-25KG
Bernsteinsäure ACS
Bernsteinsäure
Formel: HOOCCH₂CH₂COOH
Molecular Weight: 118,09 g/mol
Siedepunkt: 235 °C
Schmelzpunkt: 188…190 °C
Dichte: 1,564 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002789
CAS-Nummer: 110-15-6