L-Lysin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (S)-(+)-Lysin(S)-(+)-2,6-DiaminocapronsäureL(+)-Lysin(S)-(+)-2,6-DiaminohexansäureH-Lys-OH
APOSOR14752-1KGEA 173 EUR
APOSOR14752-1KG APOSOR14752-100G APOSOR14752-500G
L-Lysin
L-Lysin
Formel: C₆H₁₄N₂O₂
Molecular Weight: 146,19 g/mol
Schmelzpunkt: 215 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064433
CAS-Nummer: 56-87-1
EINECS: 200-294-2