6-Chinolylmethylether 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

APOSOR14908-5GEA 17.6 EUR
APOSOR14908-100G APOSOR14908-5G APOSOR14908-25G
6-Chinolylmethylether 97%
6-Chinolylmethylether
Formel: C₁₀H₉NO
Molecular Weight: 159,19 g/mol
Siedepunkt: 140…146 °C/15mmHg
Schmelzpunkt: 17…20 °C
Dichte: 1,152 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006800
CAS-Nummer: 5263-87-6
EINECS: 226-077-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR