2,5-Dibromthiophen > 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
APOSOR14924-250GEA 0 EUR
APOSOR14924-250G APOSOR14924-50G APOSOR14924-500G APOSOR14924-100G
2,5-Dibromthiophen > 98%
2,5-Dibromothiophene
Formel: C₄H₂Br₂S
Molecular Weight: 241,93 g/mol
Siedepunkt: 210…212 °C
Schmelzpunkt: –6 °C
Dichte: 2,147 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 99 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005420
CAS-Nummer: 3141-27-3
EINECS: 221-547-3
UN: 2810
ADR: 6.1,II