Mesitylen
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,3,5-Trimethylbenzol
APOSOR1559-500MLEA 64 EUR
APOSOR1559-500ML APOSOR1559-100ML APOSOR1559-2.5L
Mesitylen
Mesitylen
Formel: C₉H₁₂
Molecular Weight: 120,19 g/mol
Siedepunkt: 163…166 °C
Schmelzpunkt: –45 °C
Dichte: 0,864 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 53 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008538
CAS-Nummer: 108-67-8
EINECS: 203-604-4
UN: 2325
ADR: 3,III