(2-Carboxyethyl)triphenylphosphoniumbromid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR18825-25GEA 71.3 EUR
APOSOR18825-25G
(2-Carboxyethyl)triphenylphosphoniumbromid 97%
(2-Carboxyethyl)triphenylphosphonium bromide
Formel: C₂₁H₂₀BrO₂P
Molecular Weight: 415,2601 g/mol
Schmelzpunkt: 198 °C
Flammpunkt: >230 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00031698
CAS-Nummer: 51114-94-4