Dodecacarbonyltriruthenium 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR1902-5GEA 771 EUR
APOSOR1902-5G APOSOR1902-1G
Dodecacarbonyltriruthenium 99%
Dodecacarbonyltriruthenium
Formel: C₁₂O₁₂Ru₃
Molecular Weight: 639,33 g/mol
Schmelzpunkt: 150 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011209
CAS-Nummer: 15243-33-1