2-(Ethylthio)nicotinoylchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
APOSOR21412-1GEA 29.2 EUR
APOSOR21412-1G
2-(Ethylthio)nicotinoylchlorid
2-(Ethylthio)nicotinoylchlorid
Formel: C₈H₈ClNOS
Schmelzpunkt: 53…55 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 123116-01-8
UN: 3261
ADR: 8,III